Fontos dokumentumok
P5239
Pinocembrin
analytical standard, ≥95.0% (HPLC), solid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
194-195 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(C[C@@H](C2=CC=CC=C2)O3)=O)C3=CC(O)=C1
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,13,16-17H,8H2/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URFCJEUYXNAHFI-ZDUSSCGKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.