Merck
45368
Supelco
Carbendazim
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
BCM, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.19
Beilstein:
649044
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Qiong Chen et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(3), 595-603 (2007-07-10)
In order to search novel agrochemicals with higher antifungal activity, a series of new 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine derivatives bearing 1,3,4-oxadiazole moieties were designed and synthesized. Their antifungal activities against Rhizoctonia solani were evaluated in vitro. By determining the EC(50) values of all
Jie Lin et al.
Journal of natural products, 73(5), 905-910 (2010-04-23)
The new polyketides leptosphaerins A-G (1-7) and the known compounds monodictysin B (8), 2-(2,6-dihydroxybenzoyl)-3-hydroxy-5-methylbenzoic acid (9), and 2-(2,6-dihydroxy-4-methylbenzoyl)-6-hydroxybenzoic acid (10) have been isolated from solid cultures of the ascomycete fungus Leptosphaeria sp. The absolute configurations of compounds 1, 2, and
Perumal Rajakumar et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(7), 3040-3045 (2008-09-10)
A series of carbazole based macrocyclic diamides with thia and oxy linkages have been synthesized and the inhibitory activity of the cyclophane amides against human pathogenic bacteria and plant pathogenic fungi are documented. (S)-1,10-Bi-2-naphthol [(S)-BINOL] based chiral carbazolophane amide emerged
R Suhas et al.
European journal of medicinal chemistry, 48, 179-191 (2012-01-03)
Forty five new derivatives of ureas and thioureas were synthesized by the reaction of peptide conjugated heterocycles with isocyanates and isothiocyanates respectively. All the compounds have been characterized by IR, (1)H NMR, mass and elemental analysis. The compounds were evaluated
Govindasami Periyasami et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(7), 2342-2345 (2008-03-18)
A series of novel dispirooxindolopyrrolizidine derivatives have been synthesized through 1,3-dipolar cycloaddition reaction of azomethine ylide generated from proline and isatin with the dipolarophile (E)-2-arylidine-1-keto carbazoles. The synthesized cycloadducts were evaluated for antimicrobial activities. Compounds 7d and 7e showed relatively