Fontos dokumentumok
53134
Sigma-Aldrich
Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii
20 nm particle size
Szinonimák:
Streptavidin Gold conjugate
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51102829
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
Minőségi szint
részecskeméret
20 nm
Abszorpció
≤3.0 at 520 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
For detection of biotinylated compounds.
Fizikai forma
in 50 mM potassium phosphate, 75 mM NaCl buffer, pH 7.4 with 20% glycerol
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)