5010-OP
Guanidine Hydrochloride
OmniPur® Grade, >= 99.5%, Denaturant used for purification of nucleic acids and polypeptides from cell lysates
Szinonimák:
Guanidine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidinium chloride
Forma
crystalline powder (granular)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
mp
180-185 °C (lit.)
sűrűség
1.3 g/cm3 (lit.)
idegen aktivitás
DNAse, none detected
Phosphatase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Denaturant used for purification of nucleic acids and polypeptides from cell lysates. Inhibits RNase and protease activity. Molecular Biology grade.br
A260 (0.1 M, water): ≤0.05 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
Purity by Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Alkalmazás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1