Fontos dokumentumok
1.04220
Millipore
Guanidinium chloride
LAB
Szinonimák:
Guanidine hydrochloride, Guanidinum hydrochloride, Carbamimidoylazanium chloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidinium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
95.53
Beilstein:
3591990
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
200-002-3
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
hatékonyság
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
180-185 °C (lit.)
188 °C
oldhatóság
2150 g/L
sűrűség
1.3 g/cm3 (lit.)
térfogatsúly
550‑620 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Strong chaotropic agent useful for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary.
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (10 %; water): 4.5 - 5.5
Melting range: 182 - 186
Chloride (calc. on anhydrous substance): 36.1 - 37.1 %
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1