Fontos dokumentumok
50937
Guanidine hydrochloride solution
BioUltra, ~8 M in H2O
Szinonimák:
Aminoformamidine hydrochloride, Guanidinium chloride, Guanidium chloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
~8 M in H2O
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
törésmutató
n20/D 1.465
pH
4.5-7.5 (25 °C)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.040
λ: 280 nm Amax: 0.025
SMILES string
Cl.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?