Fontos dokumentumok
369080
Millipore
Guanidine Hydrochloride, Molecular Biology Grade
Powerful protein denaturant.
Szinonimák:
Guanidinium chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH5N3 · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
59.07 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.25
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
ethanol: soluble
water: soluble
absorption
≤0.01 at 280 nm
≤0.05 at 260 nm
≤0.15 at 230 nm
idegen aktivitás
DNases, proteases, RNases, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Powerful protein denaturant widely used in the purification of proteins and nucleic acids (absorbance: ≤0.05 at 260 nm; ≤0.01 at 280 nm); ≤0.l5 at 230 nm).
Powerful protein denaturant.
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1