Fontos dokumentumok
39294
Fluo 3-AM solution
1 mM in DMSO, ≥99.0% (TLC)
Teszt
≥99.0% (TLC)
Forma
liquid
koncentráció
1 mM in DMSO
fluoreszcencia
λex 506 nm; λem 525.0 nm±5.0 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Clc1[c](cc2[o]c3c(c(c2c1)c4cc(c(cc4)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)OCCOc5c(ccc(c5)C)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)cc(c(c3)OCOC(=O)C)Cl)=O
InChI
1S/C51H50Cl2N2O23/c1-28-7-9-39(54(19-47(62)74-24-69-30(3)57)20-48(63)75-25-70-31(4)58)45(13-28)66-11-12-67-46-14-34(8-10-40(46)55(21-49(64)76-26-71-32(5)59)22-50(65)77-27-72-33(6)60)51-35-15-37(52)41(61)17-42(35)78-43-18-44(38(53)16-36(43)51)73-23-68-29(2
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?