Fontos dokumentumok
810345C
Avanti
18:0 Cy5 PE
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C73H122ClN4O9P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1266.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (810345C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810345C-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL (810345C-1mg)
1 mg/mL (810345C-5mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
18:0 Cy5 PE or 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5) is a phosphoethanolamine (PE) derivative wherein the amine and hydroxyl groups of PE are substituted with cyanine 5 and distearoyl-sn-glycerol.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fluorescent labelled lipids are generally useful in cell biology and biophysical studies.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810345C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810345C-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xiandeng Wu et al.
Molecular cell, 73(5), 971-984 (2019-01-22)
Both the timing and kinetics of neurotransmitter release depend on the positioning of clustered Ca2+ channels in active zones to docked synaptic vesicles on presynaptic plasma membranes. However, how active zones form is not known. Here, we show that RIM