05-1511
Anti-Y14 Antibody, clone 4C4
clone 4C4, from mouse
Szinonimák:
Binder of OVCA1-1, RNA binding motif protein 8A, RNA binding motif protein 8B, RNA-binding motif protein 8A, RNA-binding protein Y14, Ribonucleoprotein RBM8A, ribonucleoprotein RBM8
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4C4, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RBM8A(9939)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in immunoprecipitation. Kashima, I., et al. (2006). Genes & Dev. 20:355-367.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Binding Protein (RBP)
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Y14 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1