Fontos dokumentumok
G6416
GW5074
powder
Szinonimák:
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxybenzyliden)-5-iodo-1,3-dihydroindol-2-one
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
yellow to orange-brown
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1c(Br)cc(cc1Br)\C=C2/C(=O)Nc3ccc(I)cc23
InChI
1S/C15H8Br2INO2/c16-11-4-7(5-12(17)14(11)20)3-10-9-6-8(18)1-2-13(9)19-15(10)21/h1-6,20H,(H,19,21)/b10-3-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMXYVLFTZRPNRV-KMKOMSMNSA-N
Géninformáció
human ... RAF1(5894)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)