Merck
PHL80717
(−)-trans-Caryophyllene
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
β-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H24
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.35
Beilstein:
2044564
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (GC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
bp
262-264 °C (lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC\C(C)=C\CCC(=C)[C@H]1CC2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Alkalmazás
  • Trans-Caryophyllene in neurodegenerative disease research: Research explores the therapeutic potential of trans-Caryophyllene as a CB2 receptor agonist, focusing on its effects in neurodegenerative diseases by modulating key signaling pathways associated with inflammation and neural protection (Fikru et al., 2024).
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum melissa
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
221.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
105.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2