Merck
63965
Supelco
(−)-β-Elemene
analytical standard
Szinonimák:
β-Elemene, (1S,2S,4R)-(−)-2,4-Diisopropenyl-1-methyl-1-vinylcyclohexane, (1S,2S,4R)-1-Ethenyl-1-methyl-2,4-bis(1-methylethenyl)cyclohexane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H24
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.35
Beilstein:
2207781
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@]1(C=C)CC[C@@H](C(C)=C)C[C@H]1C(C)=C
InChI
1S/C15H24/c1-7-15(6)9-8-13(11(2)3)10-14(15)12(4)5/h7,13-14H,1-2,4,8-10H2,3,5-6H3/t13-,14+,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPFTUNCRGUEPRZ-QLFBSQMISA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
208.4 °F
Lobbanási pont (C)
98 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Huatang Wang et al.
Environmental entomology, 48(1), 245-252 (2018-12-20)
For insects, odorant-binding proteins (OBPs) play an essential role in binding and transporting semiochemicals through the sensillum lymph to olfactory receptor neurons within the antennal sensilla. In the present study, the full-length cDNA encoding a general odorant-binding protein 1 (DcitOBP1
Shuiping Liu et al.
Cell death & disease, 11(11), 969-969 (2020-11-13)
N6-methyladenosine (m6A) modification can alter gene expression by regulating RNA splicing, stability, translocation, and translation. Emerging evidence shows that m6A modification plays an important role in cancer development and progression, including cell proliferation, migration and invasion, cell apoptosis, autophagy, and