Fontos dokumentumok
22076
(−)-Caryophyllene oxide
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Szinonimák:
β-Caryophyllene epoxide, (−)-Epoxycaryophyllene, (−)-Epoxydihydrocaryophyllene, (1R,4R,6R,10S)-9-Methylene-4,12,12-trimethyl-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, trans-Caryophyllene oxide
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −71±1°, c = 2% in chloroform
mp
61-63 °C
62-63 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC(=C)[C@@]3([H])CC(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]1(C)O2
InChI
1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an antimicrobial agent to study its effects against Gram-positive, Gram-negative and yeast strains
- as a commercial standard to perform quantification analysis of constitutes from Marchantia polymorpha extracts using gas chromatography with flame-ionization detection (GC-FID)
- as a reference standard to analyze the enantiomeric ratios of Achillea ligustica essential oil constituents using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup