Fontos dokumentumok
C1138
ι-Carrageenan
commercial grade, Predominantly iota carrageenan
Szinonimák:
Vegetable gelatin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
algae (Eucheuma spinosum)
Minőségi szint
grade
commercial grade
Forma
powder
szín
beige
hasznos pH-tartomány
8.0 - 10.5
oldhatóság
water: soluble ~5 g/L
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])O[C@H]1[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]1O[C@H]4O[C@H]5[C@@H]([C@H](OC5)[C@H]4O[S](=O)(=O)[O-])O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O[S](=O)(=O)[O-])CO)O)O[C@@H]2[C@@H]3OC[C@H]2O[C@@H]([C@@H]3O[S](=O)(=O)[O-])O)CO
InChI
1S/C24H38O31S4/c25-1-5-12(52-56(31,32)33)9(27)10(28)22(46-5)49-14-8-4-44-18(14)20(55-59(40,41)42)24(48-8)51-16-11(29)23(47-6(2-26)15(16)53-57(34,35)36)50-13-7-3-43-17(13)19(21(30)45-7)54-58(37,38)39/h5-30H,1-4H2,(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)/p-4/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11-,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,19-,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIDSWKFAPCTSKL-RRQHLKGPSA-J
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)