Fontos dokumentumok
19081
Capsanthin
≥90.0% (HPLC)
Szinonimák:
(3R,3′S,5′R)-3,3′-Dihydroxy-β,κ-caroten-6′-one
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
powder
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV-elnyelés
λ: 467-471 nm Amax
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C([C@@]2(C)C(C)(C)C[C@H](O)C2)=O)C
InChI
1S/C40H56O3/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-36-33(5)25-34(41)26-38(36,6)7)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-37(43)40(10)28-35(42)27-39(40,8)9/h11-24,34-35,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t34-,35+,40+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYIRVAXUEZSDNC-RDJLEWNRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?