Fontos dokumentumok
16733
Quercetin 3-O-(6″-O-malonyl)-β-D-glucoside
≥85% (HPLC)
Szinonimák:
Quercetin 3-O-malonylglucoside
Teszt
≥85% (HPLC)
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(=O)CC(O)=O)O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H22O15/c25-9-4-12(28)17-13(5-9)37-22(8-1-2-10(26)11(27)3-8)23(19(17)33)39-24-21(35)20(34)18(32)14(38-24)7-36-16(31)6-15(29)30/h1-5,14,18,20-21,24-28,32,34-35H,6-7H2,(H,29,30)/t14-,18-,20+,21-,24+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBQPHANHNTWDML-UJKBSQBPSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3