Fontos dokumentumok
79851
Kaempferol 3-β-D-glucopyranoside
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-glucoside, 3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3-Glucosylkaempferol, Astragalin, Kaempferol 3-glucoside
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
crystals
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(26)17(28)18(29)21(31-13)32-20-16(27)14-11(25)5-10(24)6-12(14)30-19(20)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17-18,21-26,28-29H,7H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Role in Ubiquinone Biosynthesis: The compound contributed to the biosynthesis of the benzenoid moiety of ubiquinone, a key component in plant biochemistry, highlighting its essential role in cellular energy production and plant health (Soubeyrand et al., 2018).
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?