C0363
EX-CELL® CHO 5 Medium
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
CHO Medium
leírás
for research or for further manufacturing use
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkalmasság
endotoxin tested
alkatrészek
HEPES: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Does not contain antibiotics, antimycotics, L-glutamine, or transferrin. Contains no animal-derived proteins or other components.
Vigyázat
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)