Merck
24533C
SAFC
EX-CELL® EBx PRO-II Serum-Free Media
Animal-component free, Chemically defined, dry powder, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
EX-CELL® EBx Serum-Free Media
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.71
Minőségi szint
leírás
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
form
dry powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
2-8°C
Mennyiség
Formulated to contain 12.4 grams of powder per liter of medium.
Jogi információk
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2