14326C
EX-CELL® 302 Serum-Free Medium for CHO Cells
without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Javasolt termékek
leírás
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
EX-CELL®
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
alkatrészek
HEPES: yes
phenol red: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
glucose: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Vigyázat
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.