Fontos dokumentumok
14360C
EX-CELL® CD CHO Serum-Free Medium for CHO Cells, Chemically Defined
Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without thymidine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.6 g/L
glucose: 5.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Jogi információk
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.