Fontos dokumentumok
24365C
EX-CELL® CD CHO Fusion
Animal-component free, chemically defined cell culture medium, without L-glutamine, without hypoxanthine, without sodium bicarbonate, without thymidine
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
EX-CELL®
form
dry powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Mennyiség
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Cellvento 4CHO-X Expansion Medium enhances cell biomass for bioreactor inoculation in cell expansion stages.
Cellvento® and EX-CELL® CHO cell culture media and feeds, optimized for monoclonal antibody & recombinant protein production in fed-batch & perfusion
Related Content
Tudjon meg többet a sejtvonalak fejlesztéséről és az ehhez a folyamathoz szükséges termékekről.
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.