A9781
Amino acid standards for protein hydrolysates
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
összetétel
L-Alanine
Ammonium chloride
L-Arginine
L-Aspartic acid
L-Cystine
L-Glutamic acid
Glycine
L-Histidine
L-Isoleucine
L-Leucine
L-Lysine
L-Methionine
L-Phenylalanine
L-Proline
L-Serine
L-Threonine
L-Tryosine
L-Tryptophan
L-Valine
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
colorless
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)