Merck
68606
Sigma-Aldrich
Atto 594-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Szinonimák:
Streptavidin-Atto 594
About This Item
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
λ
in PBS (buffer)
UV-elnyelés
λ: 604-610 nm Amax
alkalmasság
corresponds for SDS-PAGE
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Atto 594 is a novel fluorescent label belonging to the class of Rhodamine dyes. The dye is designed for application in the area of life science, e.g. labeling of DNA, RNA or proteins. Characteristic features of the label are strong absorption, high fluorescence quantum yield, high thermal and photo-stability, excellent water solubility, and very little triplet formation. After coupling to a substrate Atto 594 carries a net electrical charge of -1.
find more information here
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analízis megjegyzés
dye-to-protein ration (molar) ≥1.5
Jogi információk
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)