Merck
16630
Sigma-Aldrich
Atto 680-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Szinonimák:
Streptavidin-Atto 680
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
oldhatóság
H2O: soluble (readily soluble)
alkalmasság
corresponds for gel electrophoresis
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Atto 680 is a fluorescent label with high molecular absorption (125.0) and quantum yield (0.30), as well as a sufficient Stoke′s shift (excitation maximum 680 nm, emission maximum 700 nm). It has limited cis-trans-isomerization, which enhances its brightness and reproducibility. Conjugation of Atto 680 to steptavidin does not significantly alter the label′s spectral data regarding excitation and emission maxima. Additionally, the molar absorbance and quantum yield remain high. Such conjugation is useful as a secondary detection reagent in histochemical applications, flow cytometry, microarrays, blot analysis, and immunoassays. Atto 680-streptavin does not show strong fluorescence until bound to biotin.
Jogi információk
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)