Merck
L2270
Sigma-Aldrich
Lys-Ala 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride
dipeptidylpeptidase II substrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H28N4O3 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
445.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
Minőségi szint
Teszt
≥97.5% (TLC)
form
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow (and colorless to faint brown and colorless to brown-yellow)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc(NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)cc2ccccc12
InChI
1S/C20H28N4O3.2ClH/c1-13(23-20(26)17(22)9-5-6-10-21)19(25)24-15-11-14-7-3-4-8-16(14)18(12-15)27-2;;/h3-4,7-8,11-13,17H,5-6,9-10,21-22H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25);2*1H/t13-,17-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJOOJLYXFGXARX-ZMQOMOPGSA-N
Alkalmazás
Lys-Ala 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride has been used as a substrate to measure the dipeptidyl peptidase II (DPPII) from Vigna radiata seeds.
Szubsztrátok
Fluorogenic substrate for dipeptidyl aminopeptidase II.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
R Gossrau et al.
Histochemistry, 70(1), 53-76 (1980-01-01)
The activity of dipeptidylpeptidase II (DPP II; E.C. 3.4.14.2) was investigated by biochemical and histochemical methods in rat, mouse and guinea-pig organs as well as in human enterobiopsies. Lys-Pro-MNA and Ala-Pro-MNA showed the most favorable kinetic properties (Km, Vmax) and
F A Dolbeare et al.
Clinical chemistry, 23(8), 1485-1491 (1977-08-01)
Enzyme activity can be measured in single cells or in cell suspensions by either static or flow microfluorometry when a fluorogenic substrate is used. We have used amino acid derivatives of arylamines as fluorogenic substrates for tagging cellular proteinases. The