Fontos dokumentumok
M5296
Magnesium nitrate hexahydrate
BioXtra, ≥98%
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥98%
Forma
solid
szennyeződések
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.005% Insoluble matter
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L)
mp
89 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): <0.001%
sulfate (SO42-): <0.005%
kation nyomok
Al: <0.0005%
Ba: <0.005%
Ca: <0.03%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mn: <0.0005%
NH4+: <0.003%
Na: <0.005%
Pb: <0.0005%
Sr: <0.005%
Zn: <0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?