Merck
1395204
USP
Metacresol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
m-Cresol, 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxytoluene, 3-Methylphenol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
Beilstein:
506719
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.72 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
API-család
amylmetacresol
öngyulladási hőmérséklet
1036 °F
robbanási határérték
1.06-1.35 %, 150 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.541 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
sűrűség
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, has been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
It is intended to be used as a USP reference standard in specified quality tests and assays.
Also used to prepare the standard solution in the assay and organic impurity analysis using gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID) according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Metacresol
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(3), 2811-2811 (2020)