Fontos dokumentumok
96466
Zinc carbonate basic
purum p.a., ≥58% Zn basis (KT)
Szinonimák:
Zinc hydroxide carbonate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
grade
purum p.a.
Forma
powder
koncentráció
≥58% Zn (KT)
oldhatóság
water: insoluble
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Zn++].[Zn++].O[Zn]O.O[Zn]O.O[Zn]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?