Fontos dokumentumok
338869
Ammonium fluoride
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Ammonia Hydrofluoride, Azanium fluoride
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
crystals and lumps
szennyeződések
≤100 ppm METAL TRACE ANALYSIS (ICP)
SMILES string
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To modify the interface between the electron transport layer and the perovskite layer of solar cells. This helps to reduce interfacial defects and charge recombination enhancing power conversion efficiency of perovskite solar cells (PSCs).
- As a structure directing agent to prepare electroactive materials for supercapacitors.
- To synthesize NiF2/porous carbon (NPC) nanocomposite by a bottom-up method for cathodes of Li-ion battery. Heat treatment with NH4F produces a high yield of metal fluoride/porous carbon nanocomposites.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?