Fontos dokumentumok
M1136
Mercury(II) chloride
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Mercuric chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.3 mmHg ( 236 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: mercury
mp
277 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used as a catalyst for the addition reaction between aromatic amines and terminal acetylenes. It may also be used in the synthesis of [(HgCl2)2(HgCl2)(2-bppt)]n where 2-bppt= bis[4-(pyridine-2-yl)pyrimidin-2-ylthio]methane.
It assists in the following reactions:
- Cyclization of amidinothioureas with phenyl hydrazine to afford 3-amino-1,2,4-triazole derivatives.
- Cyclization-rearrangement of O-propargyl glycolaldehyde dithioacetals leading to the formation of 3-pyranones.
- Reductive dimerization and cyclization of α,β-unsaturated ketones to generate 3,4-trans-diarylcyclopentanols.
Minőség
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)