Fontos dokumentumok
793582
Potassium iodide
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 745 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Teszt
99%
form
powder or crystals
minőség
free-flowing
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Increased efficiency – Eliminates time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Eliminates tools of force used to break up clumps
- Ecology – Reduces waste as it does not stick to the packaging
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured Quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.