Fontos dokumentumok
793604
Potassium bromide
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Teszt
≥99%
Forma
powder
minőség
free-flowing
pH
5-6 (25 °C, 119 g/L)
mp
734 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.