Fontos dokumentumok
1.07060
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥99.7% (GC), ACS reagent, EMPARTA®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-777-6
NACRES:
NA.21
product name
Hexanes, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
160 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPARTA®
Teszt
≥99.7% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
240 °C
hatékonyság
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.0-8.1 % (v/v)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -22 °C
sűrűség
0.66 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hexane is a volatile organic solvent classified as a straight-chain neutral aliphatic hydrocarbon. It is derived from petroleum distillation and exhibits low solubility in water.
Alkalmazás
Hexane can be used as a:
  • Solvent in the isolation and purification process of quantum dots (QDs).
  • Solvent for the extraction of oil from crotalaria Juncea seeds.
  • Mobile phase solvent in the fractionation and elution process of the essential oil of O. viride during column chromatography.
Jogi információk
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F
Lobbanási pont (C)
-22 °C
Encyclopedia of Toxicology, 3rd ed.; Wexler, P., Ed
Clough SR
Encyclopedia of Toxicology, 900-904 (2014)
Chemical diversity of essential oil among basil genotypes (Ocimum viride Willd.) across the years}
Srivastava S, et al.
Industrial Crops and Products, 173, 114153-114153 (2021)
Local surface plasmon-assisted metal oxide perovskite heterostructure for small light emitters
Chakraborty S, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 125(19), 10565-10571 (2021)