Fontos dokumentumok
44944
Iron(III) chloride hexahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, crystallized, 98.0-102% (RT)
Szinonimák:
Ferric chloride hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 194 °C)
Teszt
98.0-102% (RT)
Forma
crystals or chunks
minőség
crystallized
szennyeződések
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.002% free chlorine (Cl)
≤0.01% phosphorous compounds (as PO4)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
anion nyomok
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe2+: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- Synthesis of 2-substituted 4(3H)-quinazolinones (yield = 77-93%).
- Oxidation of 1,4-dihydropyridines (1,4-DHPs) to corresponding pyridines.
- Oxidation of 4-isopropyl-1,4-DHP to dealkylated pyridine.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?