Merck
31232-M
Sigma-Aldrich
Iron(III) chloride hexahydrate
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
Szinonimák:
Ferric chloride hexahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
FeCl3 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.30
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99%
Forma:
solid
Ügynökség
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 194 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99%
Forma
solid
szennyeződések
≤0.001% free chlorine (Cl)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.05% sub.not precip.b.NH4OH(SO4)
≤0.2% free acid (as HCl)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
anion nyomok
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
As: ≤0.0005%
Cu: ≤0.002%
Fe2+: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Iron(III) chloride hexahydrate can be obtained from crystallization of iron(III) chloride from water. Its crystal structure has been studied using three-dimensional single-crystal X-ray-diffraction data. Its crystals have two chloride ions and four water molecules arranged around each ferric ion to form octahedral trans-[FeCl2(OH2)4]+ ions having C2h-2/m symmetry.
Alkalmazás
Iron(III) chloride hexahydrate may be employed as an oxidant for the following conversions:
  • Synthesis of 2-substituted 4(3H)-quinazolinones (yield = 77-93%), via condensation of aldehydes with anthranilamide.
  • Oxidation of 1,4-dihydropyridines (1,4-DHPs) to corresponding pyridines.
  • Oxidation of 4-isopropyl-1,4-DHP to dealkylated pyridine.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)