Fontos dokumentumok
30501-M
Ammonium hydroxide solution
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥25% NH3 basis
Szinonimák:
Ammonia aqueous, Ammonia water
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
grade
puriss. p.a.
form
liquid
robbanási határérték
27 %
koncentráció
≥25% NH3
szennyeződések
readily oxidisable substances, complies
≤0.00005% pyridine
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
párolgási maradék
≤0.0018%
sűrűség
0.892-0.910 g/mL at 20 °C
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
carbonate (CO32-): ≤10 ppm
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
silicate (as SiO2): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
sulfide (S2-): ≤0.2 ppm
kation nyomok
Ag: ≤0.02 ppm
Al: ≤0.5 ppm
Au: ≤0.1 ppm
Ba: ≤0.05 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤1 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.05 ppm
Cr: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
Ga: ≤0.02 ppm
In: ≤0.02 ppm
K: ≤0.5 ppm
Li: ≤0.02 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.05 ppm
Mo: ≤0.05 ppm
Na: ≤1 ppm
Ni: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.05 ppm
Pt: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.2 ppm
Ti: ≤0.1 ppm
Tl: ≤0.05 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
SMILES string
[NH4+].[OH-]
alkalmasság
complies for appearance of solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Ammonium Hydroxide in Material Adsorption: Ammonium hydroxide is used to enhance the adsorption capacity of alginate-based magnetic nanocomposite beads for removing heavy metal ions from water, showcasing its effectiveness in water purification technologies (Russo et al., 2024).
- Capillary Electrophoresis for Nanoplastics: Ammonium hydroxide is utilized in developing methodologies for the separation and detection of nanoplastic particles using capillary electrophoresis, crucial for environmental monitoring and safety assessments (Adelantado et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.