Merck
261734
Sigma-Aldrich
Petroleum ether
spectrophotometric grade
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
NACRES:
NA.07
grade:
spectrophotometric grade
technika/technikák:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
30-60 °C (lit.)
gőznyomás:
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
grade
spectrophotometric grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
475 °F
robbanási határérték
8 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
<0.020% water
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
sűrűség
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
SMILES string
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-56.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-49 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
S E Besra et al.
Journal of ethnopharmacology, 54(1), 1-6 (1996-10-01)
Pharmacological studies were conducted with the petroleum ether extract of leaves of the plant Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) on experimental animals. The extract was found to possess antiinflammatory, analgesic and antipyretic activity. Acute toxicity studies revealed that the extract, up
Gunnar Damgård Nielsen et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 98(2), 115-123 (2006-02-01)
Numerous studies have suggested that long-term occupational exposure to white spirit may cause chronic toxic encephalopathy (WHO 1996). This review summarizes the chronic nervous system effects of white spirit in animal studies during a 30-year period. First, routine histopathology was
S Edelfors et al.
Pharmacology & toxicology, 84(5), 197-200 (1999-06-11)
Female rats were exposed to white spirit (400 and 800 ppm for 6 hr/day) at day 7-20 during pregnancy. Thirty-five days after birth all female offspring were sacrificed, the brains removed, and the synaptosomal fractions prepared for in vitro studies.
S Dauger et al.
Archives de pediatrie : organe officiel de la Societe francaise de pediatrie, 10(3), 221-223 (2003-06-28)
The Authors report a case of acute White-Spirit poisoning with pulmonary hypertension associated to respiratory distress syndrome. A 14-month-old infant drank an unknown quantity of White-Spirit while his parents were painting. After he spontaneously vomited, he presented a seizure at
H R Lam et al.
Toxicology letters, 80(1-3), 39-48 (1995-10-01)
The effects of 3 weeks' or 6 months' inhalation exposure of rats to aromatic white spirit 6 h/day, 5 days/week at 0, 400, or 800 ppm were studied. Synaptosomal neurochemistry was investigated as index of the in situ conditions in