Fontos dokumentumok
791784
Tetrabutylammonium hydrogensulfate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, 97%
Szinonimák:
Tetrabutylammonium bisulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
97%
form
crystals
minőség
free-flowing
mp
169-171 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
348.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
175.6 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.