270741
Reagent Alcohol
≥89.0% (GC), denatured, suitable for HPLC, contains 5% isopropyl alcohol as denaturant, 5% methyl alcohol as denaturant
Szinonimák:
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Reagent Alcohol, suitable for HPLC
grade
denatured
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
Teszt
≥89.0% (GC)
form
liquid
tartalmaz
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
robbanási határérték
3.1-27.7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.10% water
párolgási maradék
<0.0005%
bp
78 °C
mp
-114 °C
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.65
λ: 220 nm Amax: 0.35
λ: 255 nm Amax: 0.04
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
48.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9 °C - closed cup