Fontos dokumentumok
248568
Calcium oxide
reagent grade
Szinonimák:
Lime, Quicklime
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
form
powder
koncentráció
≥68.0% Ca (EDTA titration)
veszteség
10% loss on ignition, 1000°C (absorbed H2O and CO2)
pH
12.6 (20 °C)
bp
2850 °C (lit.)
sűrűség
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a catalyst during the transesterification of palm oil to produce biodiesel.
- In the inactivation of Cryptosporidium spp. oocysts and Giardia spp. Cysts from WTS (water treatment sludge).
- In combination with PAA (peracetic acid) to increases the biogas production potential of cow manure and maize straw.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1