1.02109
Calcium oxide from marble
small lumps ~3-20 mm
Szinonimák:
Calcium oxide from marble, Lime, caustic, Quicklime
Teszt
≥95.0% (complexometric)
form
solid
szennyeződések
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
2850 °C/100 mbar
mp
2580 °C
sűrűség
3.37 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
800‑1200 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤500 ppm
sulfate (SO42-): ≤5000 ppm
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/Ca.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.1 %
Chloride (Cl): ≤ 500 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 5000 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 50 ppm
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1