Merck
562807
Sigma-Aldrich
N-Propylmaleimide
95%
Szinonimák:
1-Propyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Propyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.15
Beilstein:
1525008
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
97 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
imide
maleimide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-5-8-6(9)3-4-7(8)10/h3-4H,2,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DABFKTHTXOELJF-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Refrigerate
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
138.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58.9 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M Sortino et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(9), 2823-2834 (2011-04-13)
The synthesis, in vitro evaluation and SAR studies of 67 maleimides and derivatives acting as antifungal agents are reported. A detailed SAR study supported by theoretical calculations led us to determine that: an intact maleimido ring appears to be necessary