Merck
1612605
USP
Silver Nitrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Silver nitrate, Nitric acid silver(I) salt
About This Item
Lineáris képlet:
AgNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
certified by the USP
gőzsűrűség
5.8 (vs air)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
212 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Silver Nitrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)