Fontos dokumentumok
S7276
Silver nitrate
BioReagent, suitable for plant cell culture, >99% (titration)
Szinonimák:
Nitric acid silver(I) salt
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.8 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
>99% (titration)
form
solid
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
mp
212 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Protocols
Preparation instructions for 0.1 M Sodium Thiosulfate (STS) and 0.1 M Silver Nitrate stock solutions for laboratory use.
Elkészítési útmutató 0,1 M nátrium-tioszulfát (STS) és 0,1 M ezüst-nitrát törzsoldatokhoz laboratóriumi felhasználásra.