Fontos dokumentumok
S6506
Silver nitrate
ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
Szinonimák:
Nitric acid silver(I) salt
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.8 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0% (titration)
Forma
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- For the oxidation of aromatic, aliphatic, and conjugated aldehydes to the corresponding carboxylic acids in the presence of H2O2 as an oxidant.
- In the air oxidation of benzylic and allylic alcohols to corresponding aldehydes or ketones in the presence of Na2CO3.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?