Fontos dokumentumok
161519
Sodium metabisulfite
reagent grade, 97%
Szinonimák:
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder or crystals
pH
4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 650 g/L at 20 °C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1