Fontos dokumentumok
207977
Potassium iodate
reagent grade, ≥98%
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
560 °C (lit.)
sűrűség
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)