Fontos dokumentumok
1614396
USP
Sodium metabisulfite
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1